Principaux documents
203963
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
≥99.98% trace metals basis
2 G
217,00 €
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
217,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
I2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.98% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Impuretés
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
Pf
350 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable