Principaux documents
377090
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
98%
1 G
87,90 €
5 G
417,00 €
87,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
87,90 €
5 G
417,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Beilstein:
1282952
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
WHPSMBYLYRPVGU-RFZPGFLSSA-N
Application
Undergoes Aldol condensations with silyl ketene acetals.[1] Employed in spiroannulated carbohydrate synthesis.[2] Convergent syntheses of a hydroxylated indolizidine,[3] carbohydrate substituted benzoquinones,[4] and of the oxazole segment of calyculin[5] have been accomplished using this chiral synthon.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Perri, S.T. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2032-2032 (1989)
Tetrahedron, 50, 1111-1111 (1994)
Tetrahedron, 50, 3333-3333 (1994)
M.-P. Heitz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2591-2591 (1989)
A.B. Smith et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4859-4859 (1991)