Principaux documents
375187
Sigma-Aldrich
Trimethyltin chloride solution
1.0 M in hexanes
Synonyme(s) :
Chlorotrimethylstannane, Chlorotrimethyltin, Trimethylchlorostannane, Trimethylchlorotin, Trimethylstannyl chloride, Trimethyltin chloride
4 X 25 ML
167,00 €
100 ML
179,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 25 ML
167,00 €
100 ML
179,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SnCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Beilstein:
3535111
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in hexanes
Densité
0.797 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Application
Trimethyltin chloride solution (1.0 M in hexanes) can be used as a reagent in the synthesis of conjugated polymers based on isoindigo as acceptor and syn- or anti-benzo[1,2-b:5,4-b′]difuran (BDF) as a donor by Stille cross-coupling reaction. It can further be used for the investigation of optical, electrochemical and photovoltaic properties.[1]
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis and photovoltaic properties of new conjugated polymers based on syn-and anti-benzodifuran
Hu C, et al.
Polym. Chem., 3(10), 2949-2955 (2012)
Xiaojiang Tang et al.
Toxicology, 271(1-2), 45-50 (2010-03-10)
Trimethyltin chloride (TMT), a byproduct of plastic stabilizers, has caused 67 poisoning accidents in the world; more than 98% (1814/1849) of the affected patients since 1998 have been in China. As a long-established toxic chemical, TMT severely affects the limbic
Kiyokazu Ogita et al.
Journal of neuroscience research, 82(5), 609-621 (2005-11-08)
The hippocampal dentate gyrus in adult animals is known to contain neural progenitors that proliferate and differentiate into neurons in response to brain injury. Little has been observed, however, on regeneration of the granule cell layer of the dentate gyrus
Katharina Krüger et al.
British journal of pharmacology, 144(2), 283-292 (2005-01-19)
1. Organotin compounds such as trimethyltin chloride (TMT) are among the most toxic of the organometallics. As their main target for toxicity is the central nervous system, the aim of the present study was to investigate the effects of TMT
Mengmeng Wang et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 22(5), 1136-1142 (2008-04-16)
In this study we intended to evaluate the cytotoxic and genotoxic effects of trimethyltin chloride (TMT), one of the most widely used organometallic compounds, on liver cells with the rat liver epithelial cell line IAR20. The results showed that TMT