Principaux documents
375195
Sigma-Aldrich
Trimethyltin chloride solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Chlorotrimethylstannane, Chlorotrimethyltin, Trimethylchlorostannane, Trimethylchlorotin, Trimethylstannyl chloride, Trimethyltin chloride
4 X 25 ML
132,00 €
100 ML
178,00 €
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 25 ML
132,00 €
100 ML
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SnCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Beilstein:
3535111
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.988 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Sn](C)(C)Cl
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Jiali Cai et al.
Chemical research in toxicology, 22(9), 1582-1587 (2009-08-07)
In evaluating the cytotoxic effects and the mechanisms of the apoptotic and necrotic actions of trimethyltin chloride (TMT) on human hepatoma G2 (HepG2) cells, the present study focused on the involvement of antiproliferation, DNA damage, cell death, apoptosis-related proteins, and
Guangshu Zhai et al.
Chemosphere, 72(3), 389-399 (2008-04-25)
The photodegradation of methyltins, as environmental pollutants, has scarcely been studied so far because of the shortage of rapid and sensitive speciation methods, even though they have very simple structures. The photodegradation of monomethyltin trichloride (MMT), dimethyltin dichloride (DMT) and
Erwin van Vliet et al.
Neurotoxicology, 28(6), 1136-1146 (2007-08-19)
Neurotoxicity aims to understand how xenobiotics interfere with the function of the nervous system and to unravel their mechanisms of action. Neuronal activity is the primary functional output of the nervous system and deviations from its resting level may indicate
Mengmeng Wang et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 22(5), 1136-1142 (2008-04-16)
In this study we intended to evaluate the cytotoxic and genotoxic effects of trimethyltin chloride (TMT), one of the most widely used organometallic compounds, on liver cells with the rat liver epithelial cell line IAR20. The results showed that TMT
Nguyen Quynh Huong et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 34(12), 1856-1863 (2011-12-02)
The organotin trimethyltin (TMT) is well known to cause neuronal degeneration in the hippocampal dentate gyrus of mice. The first purpose of the present study was to examine whether the cyclooxygenase (COX) inhibitor indomethacin could ameliorate neuronal degeneration in the