Documents
C39601
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
96%
Synonyme(s) :
P-Chlorodiphenylphosphine, ClPPh2, PPh2Cl, Diphenylphosphinous chloride
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.63
Numéro Beilstein :
512032
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
7.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.636 (lit.)
Point d'ébullition
320 °C (lit.)
Densité
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ph2PCl is an efficient reagent for cross-coupling reactions and for introducing the Ph2P group into molecules.
Application
Precursors used in the synthesis of various phosphines.
Used to introduce the diphenylphosphinyl moiety by aryl ortho-lithiation.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F
Point d'éclair (°C)
138 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 1149-1149 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1433-1433 (1993)
Resorcinarenyl-Phosphines in Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions of Aryl Chlorides
Monnereau L, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 1364-1372 (2014)
Synlett, 3150-3150 (2006)
Synthesis, 3631-3631 (2006)