Principaux documents
414492
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)thiophene
97%
Synonyme(s) :
2-(Tributyltin)thiophene, 2-Thienyltributyltin, Tributyl(thiophen-2-yl)stannate, Tributyl-2-thienylstannane, Tributylthiophen-2-ylstannane
10 ML
71,80 €
50 ML
219,00 €
71,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
71,80 €
50 ML
219,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H30SSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
pb
155 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Tributylstannyl)thiophene has been used to synthesize diphenylquinoxaline monomer for the electrochromism polymers.[1] It can also be used as a reactant in Stille coupling reaction.[2][3][4]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, emission and spectro-electrochemical studies of bithienylnaphthalene systems.
Sankaran B, et al.
Synthetic Metals, 123(3), 425-433 (2001)
Two-dimensional structural motif in thienoacene semiconductors: Synthesis, structure, and properties of tetrathienoanthracene isomers.
Brusso JL, et al.
Chemistry of Materials, 20(7), 2484-2494 (2008)
John A Roque et al.
Inorganic chemistry, 59(22), 16341-16360 (2020-11-01)
Hypoxia presents a challenge to anticancer therapy, reducing the efficacy of many available treatments. Photodynamic therapy is particularly susceptible to hypoxia, given that its mechanism relies on oxygen. Herein, we introduce two new osmium-based polypyridyl photosensitizers that are active in
Matteo Atzori et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(43), 8752-8763 (2014-09-30)
2,5-Bis(thiophene) and 2,5-bis(ethylenedioxy-thiophene) (EDOT) derivatives of 3,6-diethoxy-1,4-benzoquinone (para isomers) were prepared by Stille coupling between the 2,5-dibromo-3,6-diethoxy-1,4-benzoquinone precursors and (n-Bu)3Sn-R (R = 2-thiophenyl or 3,4-ethylenedioxy-2-thiophenyl) reagents. In a parallel series of experiments 2,6-bis(thiophene) and 2,6-EDOT-3,5-diethoxy-1,4-benzoquinone (meta isomers) were synthesized by
Microwave synthesis and fluorous purification of 4-(tetrathienyl) butyric acid for self-assembled monolayer semiconductor applications.
McCairn MC, et al.
Tetrahedron Letters, 49(8), 1328-1330 (2008)