Documents
369632
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid-d
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterotrifluormethansulfonic acid, Triflic acid-D
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.08
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Densité
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
Clé InChI
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable