Principaux documents
91737
Sigma-Aldrich
Anhydride trifluorométhanesulfonique
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Anhydride triflique
5 ML
90,60 €
25 ML
380,00 €
100 ML
1 020,00 €
90,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
90,60 €
25 ML
380,00 €
100 ML
1 020,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.14
Beilstein:
1813600
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.321 (lit.)
pb
81-83 °C (lit.)
Densité
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
Clé InChI
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyseur de glycosylation pour la synthèse de polysaccharides.
Réactif utilisé pour la synthèse stéréosélective de donneurs mannoseazide-méthyluronate.
Activateur de glycosylation directe à partir de sucres possédant un groupement hydroxyle anomérique
Trifluoromethanesulfonic anhydride can be used in the preparation of azido sugars such as 6-azido fucose.[1] It can also be used as a promoter for the Friedel-Crafts acylation of aromatic compounds with carboxylic acids in the absence of catalyst.[2]
Tf2O in combination with:
  • Diphenyl sulfoxide, forms an efficient promoter system for the activation of thioglycosides for glycosylation reactions.[3]
  • 2-chloropyridine, can be used for secondary amide activation.[4]
  • Potassium iodide, can effectively mediate the deoxygenation of sulfoxides to form sulfides.[5]
  • Hydrogen peroxide, for the selective oxidation of sulfanes to sulf­oxides in the presence of oxidatively sensitive functional groups.[6]
Tf2O can react with:
  • Ketones in the presence of a base to form vinyl triflates.[7]
  • Magnesium alkoxides to form corresponding symmetrical or unsymmetrical ethers.[8]
  • Sodium azide for the in situ preparation of triflyl azide.[9]
Autres remarques
Electrophilic trifyl source. Reviews[10][11][12][13][14]
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
not determinedboils before flash
Point d'éclair (°C)
not determinedboils before flash
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis, 85-85 (1982)
H2O2/Tf2O System: An efficient oxidizing reagent for selective oxidation of sulfanes.
Khodaei MM, et al.
Synthesis, 2008(11), 1682-1684 (2008)
Synthesis of pyrimidines by direct condensation of amides and nitriles.
Movassaghi M & Hill MD.
Nature Protocols, 2(8), 2018-2018 (2007)
Ching-Tien Lee,
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(18), 3139-3142 (2009)
Metabolic labeling of glycans with azido sugars and subsequent glycan-profiling and visualization via Staudinger ligation.
Laughlin ST and Bertozzi CR.
Nature Protocols, 2(11), 2930-2944 (2007)