117390
4-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
p-Anisic acid, 4-Methoxybenzoic acid, p-Methoxybenzoic acid, Draconic acid
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Pf
182-185 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 2500 parts
alcohol: freely soluble
boiling water: soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
ethyl acetate: freely soluble
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup