452459
Acenaphthylene-d8
≥98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c2C([2H])=C([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c(c1[2H])c23
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
HXGDTGSAIMULJN-PGRXLJNUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
252.0 °F
Point d'éclair (°C)
122.2 °C