Principaux documents
344249
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoryl chloride
96%
Synonyme(s) :
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
100 G
87,30 €
500 G
377,00 €
87,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
87,30 €
500 G
377,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)2POCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.63
Beilstein:
654130
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
10 mmHg ( 190 °C)
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.55 (lit.)
pb
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
Densité
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diphenyl phosphoryl chloride is a diaryl phosphoryl derivative. It is formed during the preparation of monophenyl phosphoryl chloride via reaction of phenol and phosphorus oxychloride.[1]
Application
Diphenyl phosphoryl chloride may be used:
  • in the preparation of guanosine-adenosine-5′,5′-triphosphate, guanosine-cytidine-5′,5′-triphosphate, guanosine-uridine-5′,5′-triphosphate, diguanosine-5′,5′-diphosphate and diguanosine-5′,5′-triphosphate[2]
  • as phosphorylating agent for the synthesis of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids[3]
  • in the synthesis of diaryl phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates[4]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dialkyl (aryl) phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates.
Sharma CS and Nagar PN.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(9), 1793-1798 (2004)
219. Deoxy-sugars. Part XV. D-Galactose-3 and-6 phosphoric acids and their 2-deoxy-analogues.
Foster AB, et al.
Journal of the Chemical Society, 980-987 (1951)
Synthesis of Disodium Phenyl Phosphate.
Freeman HF and Colver CW.
Journal of the American Chemical Society, 60(4), 750-751 (1938)
Y Furuichi et al.
The Journal of biological chemistry, 251(16), 5043-5053 (1976-08-25)
Blocked and methylated 5' termini of reovirus mRNA are formed by viral cores at an early stage of transcription. Cores incubated in a complete transcription reaction mixture for 30 s, or in a mixture lacking UTP and ATP for a