437891
Dimethyl chlorophosphate
96%
Synonyme(s) :
Dimethyl phosphorochloridate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COP(Cl)(=O)OC
InChI
1S/C2H6ClO3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Clé InChI
NGFFLHMFSINFGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter