D71984
P,P-Dichlorophenylphosphine
97%
Synonyme(s) :
Phenyldichlorophosphine, Phenylphosphine dichloride, PhPCl2, Phenylphosphonous dichloride
53,80 €
About This Item
53,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.597 (lit.)
pb
222 °C/759 mmHg (lit.)
Pf
−51 °C (lit.)
Densité
1.319 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
ClP(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter