Principaux documents
339946
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Beilstein:
5376658
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +17°, c = 6 in ethanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
70-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
Clé InChI
YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable