Principaux documents
458775
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
5 G
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
103,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
44-46 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
Application
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)