300977
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
99%
53,40 €
About This Item
53,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]18/D +64°, c = 1 in chloroform
Pf
88-90 °C
Chaîne SMILES
O=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Clé InChI
OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCActive Filters