Principaux documents
298891
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
Synonyme(s) :
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
5 G
87,50 €
87,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
87,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Beilstein:
1211705
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]18/D +168°, c = 2 in chloroform
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Pf
121-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m1/s1
Clé InChI
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Application
Evan′s chiral auxiliary (4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone reacts with carboxylic acids to produce corresponding acyl derivatives in the presence of a diisopropylcarbodiimide reagent.[1] It can also employed in the preparation of N-sulfinyloxazolidinone reagent (chiral sulfinyl transfer reagent), which reacts with nucleophiles such as Grignard reagents, enolates, and metalated amides to produce the chiral sulfoxides, sulfinate esters, and sulfonamides.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tetrahedron, 48, 7527-7527 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1744-1744 (1992)
DIC-mediated coupling of carboxylic acids to (4R, 5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Graham JM, et al.
Synthetic Communications, 30(7), 1221-1226 (2000)
Tetrahedron Letters, 34, 2255-2255 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2725-2725 (1993)