Principaux documents
338273
Sigma-Aldrich
2-Methylhexanoic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Methylcaproic acid
5 G
63,80 €
63,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
63,80 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(CH3)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Beilstein:
1721227
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.0576 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
209-210 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fawzia H Abdel-Rahman et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 43(8), 680-685 (2008-10-23)
Thirty-three organic acids and furfural metabolites were examined for their nematicidal activity against plant-parasitic, free-living and predacious nematodes. Propionic acid, 2-methylhexanoic acid, lactic acid, maleic acid, and furic acid were the most effective nematicides among normal chain organic acids, branched
How is chemical interesterification initiated: Nucleophilic substitution or a-proton abstraction?.
Liu L.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(4), 331-337 (2004)
J Julák et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 6(3), 605-610 (2001-02-24)
The volatile fatty acid profiles were determined by a simple gas chromatographic method in 375 microbiologically positive and negative blood cultures. Aerobic bacteria yielded profiles with low content of acids, some of which were chromatographically negative. Anaerobic bacteria produced more