208698
3-Pentyn-1-ol
97%
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-3-pentyne
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
154-157 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC#CCCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup