424447
trans-2-Penten-1-ol
95%
Synonyme(s) :
(2E)-2-Penten-1-ol, (E)-Pent-2-en-1-ol, trans-2-Pentenol
142,00 €
About This Item
142,00 €
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
139-139.5 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC\C=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3+
Clé InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ONEGZZNKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup