300756
2,3-Dimethylhydroquinone
97%
Synonyme(s) :
1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyl-1,4-benzenediol
164,00 €
About This Item
164,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
223-225 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(C)c(O)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4,9-10H,1-2H3
Clé InChI
BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable