224081
Chlorohydroquinone
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Point d'ébullition
263 °C (lit.)
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves