Principaux documents
8.20801
Sigma-Aldrich
2-Methylhydroquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone
100 G
59,30 €
59,30 €
Date d'expédition estimée le20 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
59,30 €
About This Item
Formule linéaire :
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-443-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,30 €
Date d'expédition estimée le20 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
468 °C
Puissance
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
124-127 °C
Température de transition
flash point 172 °C
Solubilité
77 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 128 °C
Identity (IR): passes test