295566
Nitric oxide
98.5%
Synonyme(s) :
Nitrogen monoxide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.05 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
98.5%
Point d'ébullition
−151.7 °C (lit.)
Pf
−163.6 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[N]=O
InChI
1S/NO/c1-2
Clé InChI
MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GUCY1A1(2982) , GUCY1A2(2977) , GUCY1B1(2983) , GUCY1B2(2974)
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)