Documents
1.00455
Supelco
Nitric acid
100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide nitrique solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-714-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide nitrique fumant (100 %), for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
56 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥98.5% (acidimetric)
Forme
liquid
Résidus de calcination
≤50 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
83 °C/1013 hPa
Pf
-42 °C
Densité
1.51 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
Traces de cations
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.20 ppm
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.02 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.15 ppm
Cd: ≤0.02 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.10 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.10 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.02 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Solvant pour l'analyse EMSURE® conforme au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne
Application
  • Multiscale Modeling of Plutonium Radiation Chemistry in Nitric Acid Solutions: This research highlights the critical use of fuming nitric acid in studying the radiation chemistry of plutonium, essential for nuclear material science and ensuring safety in industrial processes involving radioactive materials (Kynman et al., 2024).
  • Optimization of 3D Printing Parameters for Alumina Ceramic Based on the Orthogonal Test: The study demonstrates the role of nitric acid in processing and optimizing materials for 3D printing applications, essential for advancing manufacturing techniques in the material science and industrial sectors (Wang et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) ≥ 98,5 % Identité test réussi Test de dilution test réussi Chlorures (Cl) ≤ 10 ppm Métaux lourds (exprimés en Pb) ≤ 5 ppm Sulfates (SO₄) ≤ 300 ppm Ag (argent) ≤ 0,02 ppm Al (aluminium) ≤ 0,20 ppm As (arsenic) ≤ 0,01 ppm Ba (baryum) ≤ 0,02 ppm Be (béryllium) ≤ 0.02 ppm Bi (bismuth) ≤ 0,10 ppm Ca (calcium) ≤ 0,15 ppm Cd (cadmium) ≤ 0,02 ppm Co (cobalt) ≤ 0,02 ppm Cr (chrome) ≤ 0,10 ppm Cu (cuivre) ≤ 0,02 ppm Fe (fer) ≤ 2,0 ppm Ge (germanium) ≤ 0,05 ppm K (potassium) ≤ 0,10 ppm Li (lithium) ≤ 0,02 ppm Mg (magnésium) ≤ 0,05 ppm Mn (manganèse) ≤ 0,02 ppm Mo (molybdène) ≤ 0,02 ppm Na (sodium) ≤ 0,50 ppm Ni (nickel) ≤ 0,05 ppm Pb (plomb) ≤ 0,02 ppm Sr (strontium) ≤ 0,02 ppm Ti (titane) ≤ 0,10 ppm Tl (thallium) ≤ 0,05 ppm V (vanadium) ≤ 0,02 ppm Zn (zinc) ≤ 0,05 ppm Zr (zirconium) ≤ 0,10 ppm Résidu après combustion (exprimé en SO₄) ≤ 50 ppm D'après les propriétés chimiques de l'acide nitrique à 100 %, l'effet de la lumière peut entraîner la formation d'oxydes d'azote.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1