Documents
225711
Sigma-Aldrich
Acide nitrique
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
eCl@ss :
38060304
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.999% trace metals basis
70%
Forme
liquid
Produit purifié par
redistillation
Couleur
colorless
pH
<1.0
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Densité
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acide nitrique sert généralement de réactif primaire dans la nitration de molécules organiques. Il sert également d′oxydant fort en synthèse organique pour effectuer les transformations oxydantes.
Application
L′acide nitrique a été utilisé comme réactif dans les réactions suivantes :
  • Nitration de composés aromatiques, d′hétérocycles aromatiques, d′alcènes, de carbones à méthylène actif, etc.
  • Oxydation sélective de composés organosoufrés en sulfoxydes correspondants à l′aide d′un catalyseur acide solide.
  • Oxydation d′alcools, aldéhydes, esters et hétéroatomes.
  • Réactions d′aromatisation et de déshydrogénation.
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chemoselective sulfoxidation by H2O2 or HNO3 using a phosphate impregnated titania catalyst
Bharadwaj SK, et al.
Tetrahedron Letters, 50(27), 3767-3771 (2009)
Trace metal contents of three tricalcium silicate materials: MTA Angelus, Micro Mega MTA and Bioaggregate
Kum KY,et al.
International Endodontic Journal, 47(7), 704-710 (2014)
Nitric Acid
Parker KA, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Quantification of Sodium Accumulation in Arabidopsis thaliana Using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometery (ICP-OES)
Choi WG and Gilroy S
Bio-protocol, 5(16) (2015)
Nitric acid in the presence of P2O5 supported on silica gel?a useful reagent for nitration of aromatic compounds under solvent-free conditions
Hajipour AR and Ruoho AE
Tetrahedron Letters, 46(48), 8307-8310 (2005)