Principaux documents
241288
Sigma-Aldrich
Phosphate de triphényle
≥99%
Synonyme(s) :
Triphenoxyphosphine oxide
50 G
42,10 €
42,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
42,10 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.28
Beilstein:
1888236
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 200 °C)
Essai
≥99%
pb
244 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble(lit.)
alcohol: moderately soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Groupe fonctionnel
phosphate
Chaîne SMILES 
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Triphenyl phosphate, an organophosphorus flame retardant (PFR), was determined in human milk sample[1].
Application
Triphenyl phosphate was used as an internal standard in the screening and quantification of pesticide residues in vegetables and fruits[2].
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Joon-Woo Kim et al.
Chemosphere, 116, 91-97 (2014-03-19)
In this study, the concentrations of 10 organophosphorus flame retardants (PFRs) were determined in 89 human breast milk samples collected from Japan, the Philippines and Vietnam. Among the targeted PFRs, tris(2-chloroexyl) phosphate (TCEP) and triphenyl phosphate (TPHP) were the predominant
Felix D Guerrero et al.
Journal of medical entomology, 43(5), 896-901 (2006-10-05)
The horn fly, Haematobia irritans irritans (L.) (Diptera: Muscidae), has become a problem for Brazilian cattle producers even though its introduction into Brazil is relatively recent. Failure to control this cattle pest is becoming a concern, and horn fly populations
Amer El-Batta et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5244-5259 (2007-06-15)
Water is demonstrated to be an effective medium for the Wittig reaction over a wide range of stabilized ylides and aldehydes. Despite sometimes poor solubility of the reactants, good chemical yields normally ranging from 80 to 98% and high E-selectivities
Rainer Hoenicke et al.
Environmental research, 105(1), 132-144 (2007-03-06)
While over seven million organic and inorganic compounds that have been indexed by the American Chemical Society's Chemical Abstracts Service in their CAS Registry are commercially available, most pollution monitoring programs focus only on those chemical stressors for which regulatory
Chunsheng Liu et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 128-129, 147-157 (2013-01-12)
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCPP) and triphenyl phosphate (TPP) are frequently detected in biota, including fish. However, knowledge of the toxicological and molecular effects of these currently used flame retardants is limited. In the present study, an in vivo screening approach was
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf