Principaux documents
442829
Supelco
Phosphate de triphényle
analytical standard
1000 MG
26,60 €
26,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 MG
26,60 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)3PO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.28
Beilstein:
1888236
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
26,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 200 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
244 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.0019 g/L at 20 °C
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Amer El-Batta et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5244-5259 (2007-06-15)
Water is demonstrated to be an effective medium for the Wittig reaction over a wide range of stabilized ylides and aldehydes. Despite sometimes poor solubility of the reactants, good chemical yields normally ranging from 80 to 98% and high E-selectivities
Chunsheng Liu et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 128-129, 147-157 (2013-01-12)
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCPP) and triphenyl phosphate (TPP) are frequently detected in biota, including fish. However, knowledge of the toxicological and molecular effects of these currently used flame retardants is limited. In the present study, an in vivo screening approach was
Rainer Hoenicke et al.
Environmental research, 105(1), 132-144 (2007-03-06)
While over seven million organic and inorganic compounds that have been indexed by the American Chemical Society's Chemical Abstracts Service in their CAS Registry are commercially available, most pollution monitoring programs focus only on those chemical stressors for which regulatory
Felix D Guerrero et al.
Journal of medical entomology, 43(5), 896-901 (2006-10-05)
The horn fly, Haematobia irritans irritans (L.) (Diptera: Muscidae), has become a problem for Brazilian cattle producers even though its introduction into Brazil is relatively recent. Failure to control this cattle pest is becoming a concern, and horn fly populations
Yasunori Kawagoshi et al.
Chemosphere, 48(2), 219-225 (2002-07-16)
Degradation of organophosphoric esters (OPEs) in leachate from a sea-based solid waste disposal site was investigated by laboratory experiment. Aryl-phosphates, tricresyl phosphate and triphenyl phosphate, in leachate rapidly decreased to less than the detection limit within 20 days under aerobic