Principaux documents
119660
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphate
97%
Synonyme(s) :
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
25 G
51,90 €
51,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
51,90 €
About This Item
Formule linéaire :
(ClCH2CH2O)3P(O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<10 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
pb
192 °C/10 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 7.82 g/L
Densité
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
Clé InChI
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tris(2-chloroethyl) phosphate is used as a flame retardant [1]in plastics, especially inflexible foams used in automobiles and furniture and in rigid foams used for building insulation[2].
Application
Tris(2-chloroethyl) phosphate was used in dynamic air sampling of airborne organophosphate triesters using a solid-phase microextraction device[3].
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
449.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
232 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
K Dix et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(11), 1622-1629 (1994-11-01)
The pharmacokinetics of tris(2-chloroethyl) phosphate (TRCP, 20 mg/kg, iv) were investigated in awake male and female and anesthetized male Fischer 344 (F344) rats by conventional (CONV) sampling/detection methods (blood withdrawal with sample workup and analysis for TRCP). TRCP pharmacokinetics were
M Sala et al.
European journal of cancer & clinical oncology, 18(12), 1337-1344 (1982-12-01)
Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris-BP) and Tris(2-chloroethyl) orthophosphate (Genomoll P) were analyzed for mutagenic and carcinogenic activity in several in vitro and in vivo mammalian systems. In the in vitro tests both Tris-BP and Genomoll P increased sister chromatid exchanges in V79 cells
Xianghao Ren et al.
Journal of water and health, 10(4), 522-530 (2012-11-21)
Being a typical micropollutant, tris-(2-chloroethyl)-phosphate (TCEP) is often found in aquatic environments. However, the potential effects of TCEP at environmental concentrations on apoptotic mechanisms are mostly unknown. Thus, the purpose of this study is to investigate the apoptotic regulatory protein
Jennifer Jackson et al.
The Science of the total environment, 405(1-3), 153-160 (2008-08-08)
Synthetic endocrine-disrupting chemicals (EDCs) have been found in surface waters throughout the United States, and are known to enter waterways via discharge from wastewater treatment plants (WWTPs). Studies addressing EDCs in wastewater do not examine their specific sources upstream of
H A Tilson et al.
Toxicology and applied pharmacology, 106(2), 254-269 (1990-11-01)
Adult female, Fischer-344 rats were exposed to 275 mg/kg of tris(2-chloroethyl)phosphate (TRCP) by gavage. TRCP produced consistent signs of convulsive activity within 60-90 min after dosing and extensive loss of CAT hippocampal pyramidal cells when examined 7 days after dosing.