632104
1,3-Diethynylbenzene
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(ethynyl)benzene, m-Diethynylbenzene
35,80 €
About This Item
35,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5820 (lit.)
pb
188-189 °C (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C#Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H
Clé InChI
PNXLPYYXCOXPBM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup