Principaux documents
637769
Sigma-Aldrich
4-Iodobiphenyl
97%
5 G
51,50 €
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
51,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
110-114 °C
Groupe fonctionnel
iodo
phenyl
Chaîne SMILES 
Ic1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J E Sinsheimer et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 70(5), 546-549 (1981-05-01)
[125I]-4-Iodobiphenyl has been used as a model compound to investigate the in vivo metabolism of iodinated aromatic compounds in the rat. Material balance studies showed that 57.6% of the injected dose was excreted via feces and 41.2% via urine. Distribution
A Parkinson et al.
Biochemical pharmacology, 31(10), 1849-1856 (1982-05-15)
The in vitro metabolism of biphenyl, 4-fluoro-, 4-chloro-, 4-bromo- and 4-iodobiphenyl by cytochrome P-450-dependent monooxygenases was investigated using hepatic microsomes from immature male rats pretreated with phenobarbitone or 3-methylcholanthrene. The major route of metabolism of biphenyl and the 4-halobiphenyls was