194395
1,3-Dibromobenzene
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-bromobenzene, m-Dibromobenzene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.16 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 66 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.608 (lit.)
Point d'ébullition
218-219 °C (lit.)
Pf
−7 °C (lit.)
Densité
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clé InChI
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter