235911
Tetraethylammonium fluoride hydrate
98%
Synonyme(s) :
Tetraethylammonium fluoride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
YEKUWOWHPVKTCQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable