241512
Tetrabutylammonium fluoride hydrate
98%
Synonyme(s) :
TBAF
55,40 €
About This Item
55,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
62-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
UQCWXKSHRQJGPH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- Double clathrate hydrates at high pressures
- Cellulose ethers
- Terminal olefins via dehydrohalogenation reactions
- Neutral and zwitterionic 3-carboranyl thymidine analogues for boron neutron capture therapy
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges