242144
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
99%
Synonyme(s) :
Tetraethylazanium tetrafluoroborate
83,70 €
About This Item
83,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
≥300 °C (lit.)
Solubilité
acetonitrile: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the electrocatalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel(I) salen.
- To synthesize conjugated oligomers via electrochemical polymerization.
- To fabricate high-performance supercapacitors.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable