195529
Iodotrimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
TMIS, Trimethyliodosilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
106 °C (lit.)
Densité
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)I
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clé InChI
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Iodotrimethylsilane is a hard-soft reagent that reacts readily with organic compounds containing oxygen (a hard base) forming a strong siliconoxygen bond.
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter