Principaux documents
M7891
Supelco
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide
BioReagent, for silylations, LiChropur
Synonyme(s) :
N-Triméthylsilyl-N-méthyl trifluoroacétamide, MSTFA
1 ML
54,40 €
5 G
74,00 €
10 X 1 ML
265,00 €
25 G
457,00 €
54,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
54,40 €
5 G
74,00 €
10 X 1 ML
265,00 €
25 G
457,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Beilstein:
1941550
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
54,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
8.8 mmHg ( 27 °C)
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Qualité
for silylations, LiChropur
Capacité de réaction
reaction type: Silylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.38 (lit.)
pb
130-132 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 0.1 mg/mL
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Clé InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide (MSTFA) est un réactif BioReagent couramment utilisé dans les réactions de silylation en chimie analytique.[1]
Application
Le N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide peut être utilisé :
  • dans l'étape de dérivatisation des analyses de métabolomique par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse GC/MS)[2].
  • comme réactif de dérivatisation dans les analyses par chromatographie en phase gazeuse avec détection à ionisation de flamme (GC-FID).
Conditionnement
Les ampoules scellées contiennent 1 ml. Les quantités exprimées en grammes sont conditionnées dans des flacons fermés par un bouchon à vis.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Response of Downy Oak (Quercus pubescens Willd.) to climate change: Transcriptome assembly, differential gene analysis and targeted metabolomics
Mevy JP, et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(9), 1149-1149 (2020)
A gas chromatography-mass spectrometry-based whole-cell screening assay for target identification in distal cholesterol biosynthesis
Muller C, et al.
Nature Protocols, 14(8), 2546-2570 (2019)
Stina K Lien et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 118-124 (2012-06-15)
GC-MS analysis of silylated metabolites is a sensitive method that covers important metabolite groups such as sugars, amino acids and non-amino organic acids, and it has become one of the most important analytical methods for exploring the metabolome. Absolute quantitative
Hee-Kyung Jeon et al.
Journal of chromatography. A, 1131(1-2), 192-202 (2006-08-08)
A novel method has been developed to simultaneously determine and quantify seven organic UV filters employing liquid (solid)-liquid extraction, derivatization with N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA) and gas chromatography with mass spectrometric detection in various environmental matrices. The UV filters determined were:
Iria González-Mariño et al.
Journal of chromatography. A, 1217(11), 1748-1760 (2010-02-13)
An alternative method for the sensitive determination of several drugs of abuse and some of their metabolites in surface and sewage water samples is proposed. Analytes are concentrated using a solid-phase extraction (SPE) sorbent, converted into the corresponding trimethylsilyl derivatives
Questions
  1. If I order this reagent in solid form, then how am I supposed to reconstitute it? I mean, with which reagent and to what concentration?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid. The compound is not available in solid form. The material is soluble in chloroform at 0.1 mg/mL.