185140
3,3′-Dichloropivalic acid
≥97%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(chloromethyl)propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
solid
Pf
64-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CCl)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
DDSPBKFTRPWDLI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges