P4801
Pentaerythritol tetrabromide
96%
Synonyme(s) :
Tetrakis(bromomethyl)methane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
crystals
Point d'ébullition
305-306 °C (lit.)
Pf
158-160 °C (lit.)
Densité
2.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCC(CBr)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h1-4H2
Clé InChI
OYSVBCSOQFXYHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable