554847
Barium oxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Baria, Barium monoxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: barium
Densité
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
Clé InChI
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- network modifier in the development of cathode ray tubes
- fabrication of glasses such as crown and borosilicate glasses
- storage of nitrogen gas
- preparation of biodiesel for internal combustion engines
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.