165638
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
264 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H9N3.2ClH/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8;;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);2*1H
Clé InChI
HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable