Principaux documents
665118
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-methoxybenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Amino-m-anisic acid
1 G
93,50 €
5 G
300,00 €
93,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
93,50 €
5 G
300,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(H2N)C6H3(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
148-152 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-5-methoxybenzoic acid is a general reagent used in the synthesis of substituted isoquinolinonaphthyridines,[1] quinazolinones,[2] imidazobenzodiazepines,[3] pyridoquinazolones[4] and polycyclic hexahydrobenzo[c]acridines.[5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Optimization of substituted imidazobenzodiazepines as novel asthma treatments.
Jahan R, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 126, 550-560 (2017)
Condensation of anthranilic acids with pyridines to furnish pyridoquinazolones via pyridine dearomatization.
Yang Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(87), 12869-12872 (2016)
Biologically active heterocyclic hybrids based on quinazolinone, benzofuran and imidazolium moieties: synthesis, characterization, cytotoxic and antibacterial evaluation.
Asadi P, et al.
Chemistry and Biodiversity, 14(4), e1600411-e1600411 (2017)
Bismuth (III) Chloride Catalyzed Intramolecular Hetero-Diels?Alder Reaction: Access to cis-Fused Angular Hexahydrobenzo[c]acridines.
Sabitha G, et al.
Synthesis, 47(01), 124-128 (2015)
Asymmetric synthesis of isoquinolinonaphthyridines catalyzed by a chiral Br?nsted acid.
Li J, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(31), 6474-6477 (2017)