171778
2-Aminobenzimidazole
97%
Synonyme(s) :
2-Benzimidazolamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
226-230 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
Clé InChI
JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PLAU(5328)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves