Principaux documents
155101
Sigma-Aldrich
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
97%
5 G
77,50 €
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
77,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32151902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
218-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(nc1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-10-9(5-1)14-12(15-10)11-7-3-4-8-13-11/h1-8H,(H,14,15)
Clé InChI
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(2-Pyridyl)benzimidazole was used as a chelating fluorescent ligand in the synthesis of cobalt(II) complex[1]. It was also used in the preparation of (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O complex[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(17), 6092-6101 (2013-02-06)
The reactions of a mother solution of RuCl(3) with benzimidazole derivatives 2-(2'-pyridyl)benzimidazole (2,2'-PyBIm, L(1)) and 2-hydroxymethylbenzimidazole (2-CH(2)OHBIm, L(2)) yielded three novel ruthenium complexes: (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O (1), mer-[Ru(III)Cl(3)L(1)(CH(3)CN)]·L(1)·3H(2)O (2), and (HL(2))(4)[Ru(IV)Cl(6)]·2Cl·4H(2)O (3). The isolated compounds were characterised by elemental analyses, UV-Vis and
Sudipta Das et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(20), 7097-7104 (2011-08-27)
A weakly fluorescent cobalt(II) complex is synthesized using 2-(2-pyridyl)-benzimidazole (PBI) as a chelating fluorescent ligand and characterized by single crystal X-ray structure. This complex serves as an efficient fluorescent probe for trace level determination of aspartic acid (AspA) and glutamic