678937
Tris[(1-benzyl-1H-1, 2, 3-triazol-4-yl)methyl]amine
97%
Synonyme(s) :
TBTA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
Pf
132-143 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
InChI
1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
Clé InChI
WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.