164739
(+)-S-Trityl-L-cysteine
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
S-Trityl-L-cysteine
159,00 €
About This Item
159,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
(+)-S-Trityl-L-cysteine, 97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]25/D +115°, c = 0.8 in 0.04 M ethanolic HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
182-183 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H21NO2S/c23-20(21(24)25)16-26-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20H,16,23H2,(H,24,25)/t20-/m0/s1
Clé InChI
DLMYFMLKORXJPO-FQEVSTJZSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable