Principaux documents
8.53031
Sigma-Aldrich
Boc-Cys-OH (cryst)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Cys-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-cysteine
5 G
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
245,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
76-79 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
SC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
ATVFTGTXIUDKIZ-YFKPBYRVSA-N
Description générale
Building block for preparation of Boc-Cys derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] R. H. Buck, et al. (1984) J. Chromatogr., 315, 279.
Liaison
Replaces: 04-12-0125
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1