Principaux documents
D5652
Sigma-Aldrich
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DPBS
10 L
36,90 €
10 X 1 L
63,60 €
50 L
128,00 €
36,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 L
36,90 €
10 X 1 L
63,60 €
50 L
128,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32129211
Nomenclature NACRES :
NA.25
36,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.2-7.8
Solubilité
water: 9.6 g/L, clear
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco est une solution saline équilibrée (BSS, "balanced salt solution") couramment utilisée dans la culture des tissus.
Application
La solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco a été utilisée :
  • comme l'une des solutions pseudo-physiologiques utilisées pour étudier le comportement de dégradation in vitro d'un alliage de Fe–20Mn–1.2C[1].
  • pour dissoudre de l'Angelica gigas en poudre en vue de sa microencapsulation[2].
  • pour laver des cellules dans le cadre de traitements de culture cellulaire, d'un essai sur la cicatrisation, d'un essai avec du matériel Transwell et d'un essai sur l'apoptose[3].
  • pour laver une membrane amniotique destinée à des analyses cellulaires.[4]
Le D-PBS est utilisé pour laver les cellules lors de leur préparation et transfert en série.
Actions biochimiques/physiologiques
La solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco  (DPBS) sert de fluide d'irrigation, de transport et de dilution tout en maintenant l'équilibre osmotique intra et extracellulaire. Elle hydrate les cellules et constitue une source d'ions inorganiques essentiels au métabolisme normal des cellules. Cette solution saline tamponnée représente la principale source d'énergie pour le métabolisme des cellules lorsqu'elle est associée à un glucide, par exemple le glucose. Elle fournit un système tampon pour maintenir le milieu dans la plage de pH physiologique.
Quantité
Formulé pour contenir 9,6 grammes de poudre par litre de milieu.
Autres remarques
Ce D-PBS est formulé sans Ca ou Mg. Des formulations avec Ca et Mg sont également disponibles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhaoxia Zhang et al.
Molecular vision, 24, 434-442 (2018-07-24)
Retinal G protein-coupled receptor (RGR) mRNA is transcribed in the outer nuclear layer of human retinas; however, it is not known whether the RGR gene is expressed in the rod or cone photoreceptors. In this study, we investigate broader expression
Ana C Bohórquez et al.
Journal of colloid and interface science, 506, 393-402 (2017-07-28)
The rotational diffusion of polyethylene glycol coated magnetic nanoparticles in serum albumin solutions was investigated in a range spanning 0mgmL
Functional enhancement of ultrafine Angelica gigas powder by spray-drying microencapsulation
Choi KO, et al.
LWT--Food Science and Technology, 101, 161-166 (2019)
Petr Heneberg et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 49(1), 54-67 (2018-10-06)
CD16 was previously suggested to be a new marker of basophils that is subject to downregulation by FcεRI crosslinking. Certain compounds, including supraoptimal concentrations of the PKC inhibitors, bisindolylmaleimides, decouple the release of granules containing CD203c, CD63 and histamine, and
Iqbal Hyder et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 9-9 (2020-03-01)
Gene transfer by electroporation is an established method for the non-viral mediated transfection of mammalian cells. Primary cells pose a particular challenge for electroporation-mediated gene transfer, since they are more vulnerable than immortalized cells, and have a limited proliferative capacity.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the formulation for this buffer? Molarity of Na2HPO4, KH2PO4, NaCl, KCl, etc?
    1 answer
    1. See the link below to review the formulations of the DPBS products. These concentrations are reported in grams per liter:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/269/385/d5652for.pdf
      Helpful?
  2. Can Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, be autoclaved?
    1 answer
    1. Product No. D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline should be autoclaved or sterile-filtered before use.  It can be autoclaved at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the pH of Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline?
    1 answer
    1. The specification for the pH of D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (when dissolved in water) is 7.2 to 7.8.
      Helpful?
  5. Is Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, offered as a powder or a liquid?
    1 answer
    1. Product No. D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, is a powder.
      Helpful?
  6. Is Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, a 1X solution once it has been diluted?
    1 answer
    1. Product No. D5652, DPBS is a 1X solution after reconstitution at 9.6 g/L.
      Helpful?
  7. What is the sodium chloride concentration in Product D5652, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline?
    1 answer
    1. This product contains 8.0 g/L sodium chloride.