Principaux documents
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
Synonyme(s) :
Nα,Nα′-di-Boc-L-cystine
5 G
81,20 €
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
81,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H28N2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.53
Beilstein:
2229312
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (CE)
Activité optique
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
Clé InChI
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1