Principaux documents
26580
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleric acid
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
5-Chloropentanoic acid
10 ML
46,00 €
46,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
46,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Beilstein:
1745183
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
Pf
18 °C (lit.)
Densité
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Clé InChI
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chlorovaleric acid was used to derivatize L-hydroxyproline for the synthesis of haptens HP1 and HP2. These haptens were used in the preparation of antibodies against L-hydroxyproline[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Li L Wang et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 48(1), 9-15 (2012-10-04)
China's government has prohibited the addition of simply hydrolyzed animal protein from solid leather waste into milk. The objective of this study was to produce a monoclonal antibody against L-hydroxyproline, a special amino acid in hydrolyzed animal protein. L-hydroxyproline was